Laboratory tables
Fournisseur: Metro International
LTSM36UPB
METOLTSM36UPBEA 2430 EUR InStock
METOLTSM36UPB
Laboratory tables
Mobilier Tables
These stainless steel laboratory workbenches available top materials include type 304 stainless and TRESPA phenolic resin.
  • Corrosion resistantance
  • Easily cleanable smooth surfaces
  • Maximum load capacity is upto 273 kg
Informations de commande: Casters should be ordered separately.
Attention: *Mobile posts include an adaptor insert that will accept Metro 127 mm stem casters.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité