Integral ferrule groove tools, Galtek®
Fournisseur: Entegris
Galtek®
ENTEGT8MEA 0 EUR InStock
ENTEGT8M ENTEGT10M ENTEGT6M ENTEGT12M ENTEGT2 ENTEGT12 ENTEGT4 ENTEGT5 ENTEGT6 ENTEGT8
Integral ferrule groove tools, Galtek®
Sets d'outils
1. Slide the ferrule nut onto the tube past the groove.
2. Insert the grooved tube end into the integral ferrule until it bottoms out.
3. Slide the ferrule nut to the fitting and hand tighten.
4. Pull on the tubing slowly until the ferrule catches on the grooved edge.
5. Ensure the fitting is hand tight.
6. Tighten the ferrule nut with a wrench. Do not overtighten.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité