ICP-MS tuning solutions
Fournisseur: Agilent
5184-3566 5185-5959 5188-6564 5188-6524 5190-0465
HEWL5184-3566EA 390 EUR InStock
HEWL5184-3566 HEWL5185-5959 HEWL5188-6564 HEWL5188-6524 HEWL5190-0465
ICP-MS tuning solutions
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
PA Tuning solution set includes Tuning 1 and Tuning 2 solutions.
Tuning 1: 20 ppm each of Zn, Be, Cd, As; 10 ppm each of Ni, Pb, Mg; 5 ppm each of Tl, Na, Al, U, Cu, Th, Ba, Co, Sr, V, Cr, Mn, 6Li, Sc, In, Lu, Bi; 2,5 ppm each of Y, Yb; matrix 2 to 5% HNO₃
Tuning 2: 10 ppm each of Mo, Sb, Sn, Ge, Ru, Pd; 5 ppm of Ti, Ir; matrix 10% HCl and 1% HNO₃ with trace amounts of HF.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité