L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Adapter fittings, Cynergy®
Fournisseur: ENTEGRIS
SA4-6FN-1 SA8-8FN-1 SA16-16FN-1 SA12-12FN-1 SA16-12FN-1 SA24-16FN-1 SA4-4FN-1
ENTESA4-6FN-1EA 0 EUR InStock
ENTESA4-6FN-1 ENTESA8-8FN-1 ENTESA16-16FN-1 ENTESA12-12FN-1 ENTESA16-12FN-1 ENTESA24-16FN-1 ENTESA4-4FN-1
Adapter fittings, Cynergy®
Raccords et connecteurs
Cynergy® Clamp-to-Flaretek® adapter. These adapters show standard Entegris® fitting port connections used in conjunction with Cynergy® clamp fittings.
Using reliable Flaretek® fitting technology, these adapters provide a clean, single-fitting transition to other Entegris® critical fluid management products used in ambient temperature utility line and process applications. Maximum temperature and pressure ratings are size dependent for the Flaretek® fitting connection.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité