L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Buses de pulvérisation
Fournisseur: ENTEGRIS
215-66 215-15 215-1 215-28 215-14
ENTE215-66EA 0 EUR InStock
ENTE215-66 ENTE215-15 ENTE215-1 ENTE215-28 ENTE215-14
Buses de pulvérisation
Vaporisateurs
PFA spray nozzles with NPT connections for use in applications needing chemical or DI water to be sprayed across a surface.
Molded PFA provides universal chemical compatibility and use in ultrapure and chemically corrosive applications.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité