Anti-KIAA0652 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPB9480EA 579 EUR InStock
BSBTPB9480
Anti-KIAA0652 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Autophagy-related protein 13(ATG13) detection. Tested with WB in Human;Mouse.
Type: Primary
Antigen: KIAA0652
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité