Anti-SCARB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPB9502EA 550 EUR InStock
BSBTPB9502
Anti-SCARB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Scavenger receptor class B member 1(SCARB1) detection. Tested with WB in Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: SCARB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité