Gants en néoprène/nitrile, JACKSON SAFETY* G29
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
49823
112-4377EA 55 EUR InStock
112-4377
Gants en néoprène/nitrile, JACKSON SAFETY* G29
Gants
Ces gants à usage unique sont adaptés à différentes applications et offrent une protection fiable contre un large éventail de produits chimiques agressifs tels que l'isopropanol, Skydrol Frekote®, Frekote®.
  • Constitués de deux fines couches de néoprène et de nitrile, bleus à l'extérieur et blancs à l'intérieur
  • Faible protection contre les éclaboussures de produits chimiques et une résistance basique à l'abrasion
  • Parfaits pour la manipulation des fluides hydrauliques, huiles et graisses dans l'industrie aérospatiale
  • Bouts des doigts texturés améliorant la préhension dans des conditions humides et sèches
  • Sans silicone ni latex
  • Propriétés antistatiques conformes à la norme EN 1149-3
Spécialement conçus pour le domaine de l'aéronautique et de l'automobile, afin de fournir le meilleur compromis entre protection et plus grande dextérité. Conviennent également à de nombreuses autres applications telles que manipulation de produits chimiques, le nettoyage, les tâches d'assemblage légères et les peintures et vaporisateurs.
Certifications: EN 374, EN 388 (2XXXX) ; Cat. III ; AQL 0,65.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité