pH buffer solutions
Fournisseur: Mettler-Toledo
METN51340230EA 57.3 EUR InStock
METN51340230 METN51340229
pH buffer solutions
Tampons Tampons pH
  • For calibration of pH electrodes
  • Colour coded
  • Available as 1000 ml bottles
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité