Frames for shelving systems, MetroMax i® and MetroMax Q®
Fournisseur: Metro International
M3TF2424E M3TF2460E
METOM3TF2424EEA 164.5 EUR InStock
METOM3TF2424E METOM3TF2460E
Frames for shelving systems, MetroMax i® and MetroMax Q®
Mobilier Étagères
The corrosion resistant taupe epoxy finish frames with structural steel tubing and tri-lobal adapters to attach to posts are ideal for use when configuring work tables or as a 3-sided ledge to contain bulky items.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité