Balances au sol, Defender® 3000, série DF
Fournisseur: OHAUS
83997584 83997585 83997593 83997594 83997595 83997596 83997597 83997598
611-3525EA 1820 EUR InStock
611-3525 611-3526 611-3527 611-3528 611-3529 611-3530 611-3531 611-3532
Balances au sol, Defender® 3000, série DF
Balances
Plate-forme en acier au carbone peint avec plaque supérieure fixe de 5 mm d'épaisseur munie de quatre cellules de pesage IP 67 en alliage R60. Balance facile d'utilisation dotée de 5 unités de pesée et d'une fonction compte-pièces de base.
  • Indicateur T32MC avec surface en plastique ABS avec écran LCD rétroéclairé
  • Boîte de raccordement en acier inoxydable IP 65 avec accès par le haut
  • Des cadres de fosse et des rampes sont disponibles pour s'adapter à votre installation
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité