Wafer carrier handles for 150 mm wafer handling
Fournisseur: ENTEGRIS
A72-60-04-0215 A72-60-03-0215
216-1634EA 0 EUR InStock
216-1634 ENTEA72-60-03-0215
Wafer carrier handles for 150 mm wafer handling
Matériel de manipulation de wafers Portoirs pour semi-conducteurs
Squeeze style
Attaches to the notches on both end walls of carrier
Overall size: 163×140×183 mm
Compatible with all 'M' style carriers
Slingshot style
Slides onto the top flanges of the carrier
Overall size: 15×192×237 mm
Compatible with all 182 series and 194 series wafer carriers
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité