L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Mask carriers
Fournisseur: ENTEGRIS
A19-01-0215 A41-01-0215 A102-01-0315 A66-0603 A41-01-0603 A102-01-0603 A67-01-0603 A19-01-0603
ENTEA19-01-0215EA 0 EUR InStock
ENTEA19-01-0215 ENTEA41-01-0215 ENTEA102-01-0315 ENTEA66-0603 ENTEA41-01-0603 ENTEA102-01-0603 ENTEA67-01-0603 ENTEA19-01-0603
Mask carriers
Matériel de manipulation de wafers Portoirs pour semi-conducteurs
Miscellaneous mask carriers.
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Mask size: 9,5 mm - 50,8 mm
Collapse All
Pour Matière Couleur l×p×h Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
40 masks PFA naturel 150x107x46 mm 4 ENTEA19-01-0215
40 masques (9,5 - 50,8 mm²) PP bleu 150×107×46 mm 4 ENTEA19-01-0603
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Mask size: 25 mm x 25 mm
Collapse All
Désignation Pour Matière Couleur l×p×h Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Pocket spacing: 3,2 mm, pocket flat: 1,6 mm 25 masks PP bleu 107x36x28 mm 4 ENTEA66-0603
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Mask size: 51 mm x 51 mm
Collapse All
Désignation Pour Matière Couleur l×p×h Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Pocket spacing: 4,8 mm, pocket flat: 1,0 mm 25 masks ETFE blanc 142x69x64 mm 4 ENTEA102-01-0315
Pocket spacing: 4,8 mm, pocket flat: 1,0 mm 25 masks PP bleu 142x69x64 mm 4 ENTEA102-01-0603
Pocket spacing: 4,0 mm, pocket flat: various 12 masks PFA naturel 76x61x35 mm 4 ENTEA41-01-0215
Pocket spacing: 4,0 mm, pocket flat: various 12 masks PP bleu 76x61x33 mm 4 ENTEA41-01-0603
Pocket spacing: 3,2 mm, pocket flat: 1,6 mm 25 masks PP bleu 107x61x36 mm 4 ENTEA67-01-0603
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité