Multiple wafer shipping boxes for 76,2 mm (3") wafer handling, H 6630 series
Fournisseur: Entegris
ENTEH6630-0009EA 0 EUR InStock
ENTEH6630-0009
Multiple wafer shipping boxes for 76,2 mm (3") wafer handling, H 6630 series
Matériel de manipulation de wafers Transport de semi-conducteurs
  • Full-depth wafer protection
  • Positive cover alignment
  • Individual wafer support springs
  • Stackable
  • Assembly overall size: 160×60×67 mm
  • Pitch: 4,76 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité