Traveler Envelopes for Storage Boxes
Fournisseur: ENTEGRIS INC
E96-4P-21A15 E96-3P-21A15
ENTEE96-4P-21A15EA 0 EUR InStock
ENTEE96-4P-21A15 ENTEE96-3P-21A15
Traveler Envelopes for Storage Boxes
Enveloppes
PVC, antistatic.
  • Flexible envelopes snap onto covers
  • Compatible with most 150 mm storage boxes
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité