L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
picoLUCENT™ PLUS-AP kit
Fournisseur: G Bioscienes
786-09AP 786-09APT
786-09APEA 564 EUR InStock
786-09AP 786-09APT
picoLUCENT™ PLUS-AP kit
Réactifs d'électrophorèse Western Blotting Reagents
The picoLUCENT™ PLUS-HRP kit is based on an ultra sensitive luminol substrate that produces chemiluminescence upon reaction with alkaline phosphatase. The chemiluminescence light emission can be recorded by a short exposure to autoradiography films.
  • Low picogram detection (10⁻¹²) of antigens
  • Low noise (signal/background ratio)
Information de livraison: Primary antibody not included.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité