UHPLC columns, Accucore™ Vanquish™ C18+
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
27101-102130 27101-152130 27101-052130
555-6749EA 1220 EUR InStock
555-6749 555-6750 555-6748
UHPLC columns, Accucore™ Vanquish™ C18+
Colonnes pour chromatographie
These UHPLC columns feature 1,5 µm solid core particles and combine the benefits of a solid core material and the increased chromatographic efficiency of a sub 2 µm particle.
  • High resolution - high efficiency allows separation of very complex matrices
  • Fast separation - solid core particles help generate high speed, high resolution separations
  • Sharp, tall peak shape
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité