Quartz microfibre filters, pre-heated, grade Q3400
Fournisseur: Sartorius
SARTQ3400-90-NEA 883 EUR InStock
SARTQ3400-90-N SARTQ3400-142-K SARTQ3400-50-G SARTQ3400-82-N SARTQ3400-45-G SARTQ3400-25-G SARTQ3400-47-G SARTQ3400-37-G SARTQ3400-150-K SARTQ3400-20-G
Quartz microfibre filters, pre-heated, grade Q3400
Filtres Filtres de fibres de verre
These 100% high-purity quartz microfibre filters are free of glass fibres and binding agents. They are especially suited for emission monitoring at temperature of up to 900 °C and wherever filters of the highest purity are needed.
  • Highly temperature and chemical resistant
  • Excellent weight and dimensional stability
  • Biologically inert
Tested and classified according to the standard EN 143.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité