L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Operating supplies
Fournisseur: VARIAN
9910075900 190025400
VARI9910075900EA 104 EUR InStock
VARI9910075900 VARI190025400
Operating supplies
Spectrophotomètres et Photomètres Photomètres de flamme
The operating supplies set includes two 500 ml constant pressure bottle, a diluent bottle (1 L), a three-way SIPS tee piece assembly for SIPS-20, six SIPS pump tubings, a SIPS kit and ten pack SIPS pump bands.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité