Vacuum trap assembly, A584
Fournisseur: Agilent
VARIA584EA 71 EUR InStock
VARIA584
Vacuum trap assembly, A584
Pièges à vide
This vacuum trap eliminates the possibility of drawing fluids into the vacuum pump that may be detrimental to it.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité