Agitateurs magnétiques chauffants, Cimarec+™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
SP88854105 SP88857105 SP88857107 SP88857108 SP88850105
BARNSP88854105EA 487 EUR InStock
BARNSP88854105 BARNSP88857105 BARNSP88857107 BARNSP88857108 BARNSP88850105
Agitateurs magnétiques chauffants, Cimarec+™
Agitateurs Agitateurs magnétiques chauffants
Ces agitateurs magnétiques chauffants sont conçus pour une commande précise de l'agitation et des performances fiables en termes de sécurité et de température pour les tâches de routine. Ils existent en trois tailles et s'utilisent autant pour les compositions chimiques micrométriques, que les opérations de production. Les unités se caractérisent par une ingénierie innovante dans le domaine de l'agitation basse vitesse et un couplage magnétique puissant. Les plaques supérieures sont disponibles en céramique ou en aluminium et la conception de l'écran protège les composants électroniques des éclaboussures.
  • Écran LED pour l'affichage clair des informations de chauffage et d'agitation
  • Indicateur d'avertissement de surface chaude et protection automatique en cas de surchauffe
  • Température réglable par incréments de 1 degré
  • Augmentation de la température de surface au maximum
  • Temps de chauffage de 8 minutes jusqu'à la température maximum
Uniformité de la température (à 37 °C): ≤±2 °C
Certifications: Fourni avec certificat cCSAUS.
Informations de commande: Autres accessoires disponibles à commander séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité