Solvent filter/degasser
Fournisseur: Agilent
3150-0509 3150-0576 3150-0577 5188-2743 5188-2744 5188-2745 5188-2746
HEWL3150-0509EA 0 EUR InStock
HEWL3150-0509 HEWL3150-0576 HEWL3150-0577 HEWL5188-2743 HEWL5188-2744 HEWL5188-2745 HEWL5188-2746
Solvent filter/degasser
Filtres Filtres de traitement des liquides
It prevents the formation of spurious peaks within the detector due to solvent outgassing at the low-pressure end of the chromatograph.
  • Degasses eluents as particulates are removed
  • Increases solvent inlet lifetime
  • Eliminates pump downtime caused by air locks and particulates in check valves
  • Decreases piston wear, while increasing column life
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité