Colonnes HPLC/UHPLC, kits de développement de méthodes avancées Avantor® ACE®, 1,7 µm
Fournisseur: Avantor
MDKA-17-1003UEA 1570 EUR InStock
MDKA-17-1003U MDKA-17-1002U MDKA-17-0503U MDKA-17-0502U MDKA-17-0302U MDKA-17-D1002
Colonnes HPLC/UHPLC, kits de développement de méthodes avancées Avantor® ACE®, 1,7 µm
Colonnes pour chromatographie
Avantor® ACE® Method Development Kits (MDK) are designed to maximise selectivity, offering a powerful and reliable approach to UHPLC/HPLC method development. Based upon an ultra-inert, high efficiency silica, Avantor® ACE® phases incorporate the latest developments in LC stationary phase design, providing chromatographers with more choices for alternative selectivity, without compromising stability or robustness.
  • Kits disponibles en version poreuse, noyau solide et biomolécule
  • Large gamme de tailles de particules (1,7 à 5 µm) et phases complémentaires
  • D.I. microporeux (0,5 mm) à analytiques (4,6 mm) disponibles dans une large gamme de longueurs de colonne
  • Idéal pour le développement de méthodes
  • Compatibles avec tous les systèmes LC, quel que soit le fabricant
A complete range of kits for all requirements is available, including porous, solid core, HILIC and bioanalytical 300 Å column kits. These kits group together the essential column chemistries for method development and are available in a wide range of column formats.
Maximum recommended pH: 2,0 to 8,0
Max. pressure: 1000 bar
Information de livraison: Les kits de développement de méthodes avancées Avantor® ACE® contiennent les colonnes en acier inoxydable Avantor® ACE® C18, Avantor® ACE® C18-AR et Avantor® ACE® C18-PFP.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité