Colonnes HPLC/UHPLC, kits de développement de méthodes étendues Avantor® ACE®, 3 µm
Fournisseur: Avantor
MDKE-3-2546UEA 1910 EUR InStock
MDKE-3-2546U MDKE-3-2503U MDKE-3-2502U MDKE-3-1546U MDKE-3-1503U MDKE-3-1502U MDKE-3-1046U MDKE-3-1003U MDKE-3-1002U MDKE-3-0546U MDKE-3-0503U MDKE-3-0502U
Colonnes HPLC/UHPLC, kits de développement de méthodes étendues Avantor® ACE®, 3 µm
Colonnes pour chromatographie
Les kits de développement de méthodes Avantor® ACE® sont conçus pour maximiser la sélectivité, permettant ainsi une approche fiable de développement de méthode UHPLC/HPLC. Basées sur une silice ultra inerte, haute efficacité, les phases Avantor® ACE® incluent les derniers développements en matière de conception de phase stationnaire LC, offrant ainsi aux chromatographistes un plus large choix de sélectivité alternative sans compromettre la stabilité ou la robustesse.
  • Kits disponibles en version poreuse, noyau solide et biomolécule
  • Large gamme de tailles de particules (1,7 à 5 µm) et phases complémentaires
  • D.I. microporeux (0,5 mm) à analytiques (4,6 mm) disponibles dans une large gamme de longueurs de colonne
  • Idéal pour le développement de méthodes
  • Compatibles avec tous les systèmes LC, quel que soit le fabricant
A complete range of kits for all requirements is available, including porous, solid core, HILIC and bioanalytical 300 Å column kits. These kits group together the essential column chemistries for method development and are available in a wide range of column formats.
Maximum recommended pH: 2,0 to 8,0 (1,5 to 11,5 for SuperC18).
Max. pressure: 1000 bar.
Information de livraison: Les kits de développement de méthodes étendues Avantor® ACE® contiennent les colonnes en acier inoxydable Avantor® ACE® SuperC18™, Avantor® ACE® C18-Amide et Avantor® ACE® CN-ES.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité