Colonnes HPLC/UHPLC, kits de développement de méthodes étendues Avantor® ACE®, 5 µm
Fournisseur: Avantor
MDKE-5-2546UEA 1540 EUR InStock
MDKE-5-2546U MDKE-5-2503U MDKE-5-2502U MDKE-5-1546U MDKE-5-1503U MDKE-5-1502U MDKE-5-1046U MDKE-5-1003U MDKE-5-1002U MDKE-5-0546U MDKE-5-0503U MDKE-5-0502U
Colonnes HPLC/UHPLC, kits de développement de méthodes étendues Avantor® ACE®, 5 µm
Colonnes pour chromatographie
Avantor® ACE® Method Development Kits (MDK) are designed to maximise selectivity, offering a powerful and reliable approach to UHPLC/HPLC method development. Based upon an ultra-inert, high efficiency silica, Avantor® ACE® phases incorporate the latest developments in LC stationary phase design, providing chromatographers with more choices for alternative selectivity, without compromising stability or robustness.
  • Kits disponibles en version poreuse, noyau solide et biomolécule
  • Large gamme de tailles de particules (1,7 µm à 5 µm) et phases complémentaires
  • D.I. microporeux (0,5 mm) à analytiques (4,6 mm) disponibles dans une large gamme de longueurs de colonne
  • Idéal pour le développement de méthodes
  • Compatibles avec tous les systèmes LC, quel que soit le fabricant
A complete range of kits for all requirements is available, including porous, solid core, HILIC and bioanalytical 300 Å column kits. These kits group together the essential column chemistries for method development and are available in a wide range of column formats.
pH maximal recommandé : 2,0 à 8,0 (1,5 à 11,5 pour SuperC18™).
Max. pressure: 1000 bar
Information de livraison: Les kits de développement de méthodes étendues Avantor® ACE® contiennent les colonnes en acier inoxydable Avantor® ACE® SuperC18™, Avantor® ACE® C18-Amide et Avantor® ACE® CN-ES.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité