Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PDGFRB Antibody Pair

Fournisseur: Abnova
ABNODP0007EA 735 EUR InStock
ABNODP0007
Anti-PDGFRB Antibody Pair
Anticorps
This Protein Phosphorylation Antibody Pair set comes with two Antibodies, one against the PDGFRB protein, and the other against the specific Y1021 phosphorylated site of PDGFRB for use in Proximity Ligation Assay

Antibody pair set content: 1. Phospho-PDGFRB Y1021 Rabbit Polyclonal Antibody (20 µl); 2. PDGFRB Mouse Monoclonal Antibody (40 µg) In 1x PBS, pH 7.2; *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.

Type:
Antigen: PDGFRB
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Multiple
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité