Anti-PDGFRA Antibody Pair
Fournisseur: Abnova
ABNODP0010EA 735 EUR InStock
ABNODP0010
Anti-PDGFRA Antibody Pair
Anticorps
This Protein Phosphorylation Antibody Pair set comes with two Antibodies, one against the PDGFRA protein, and the other against the specific Y1018 phosphorylated site of PDGFRA for use in Proximity Ligation Assay
Antibody pair set content: 1. Phospho-PDGFRA Y1018 Rabbit Polyclonal Antibody (20 µl) With 0.09% sodium azide; 2. PDGFRA Mouse Monoclonal Antibody (40 µg) In 1x PBS, pH 7.2; *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Type:
Antigen: PDGFRA
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Multiple
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité