Anti-NFKB1 Antibody Pair
Fournisseur: Abnova
ABNODP0021EA 735 EUR InStock
ABNODP0021
Anti-NFKB1 Antibody Pair
Anticorps
This Protein Phosphorylation Antibody Pair set comes with two Antibodies, one against the NFKB1 protein, and the other against the specific S337 phosphorylated site of NFKB1 for use in Proximity Ligation Assay
Antibody pair set content: 1. Phospho-NFKB1 S337 Rabbit Polyclonal Antibody (20 µl) With 0.09% sodium azide; 2. NFKB1 Mouse Monoclonal Antibody (40 µg) In 1x PBS, pH 7.2; *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Type:
Antigen: NFKB1
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Multiple
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité