Anti-FGFR1 Antibody Pair
Fournisseur: Abnova
ABNODP0025EA 735 EUR InStock
ABNODP0025
Anti-FGFR1 Antibody Pair
Anticorps
This Protein Phosphorylation Antibody Pair set comes with two Antibodies, one against the FGFR1 protein, and the other against the specific Y463 phosphorylated site of FGFR1 for use in Proximity Ligation Assay
Antibody pair set content: 1. Phospho-FGFR1 Y463 Rabbit Polyclonal Antibody (20 µl) With 0.09% sodium azide; 2. FGFR1 Mouse Monoclonal Antibody (40 µg) In 1x PBS, pH 7.2; *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Type:
Antigen: FGFR1
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Multiple
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité