Anti-MAP3K5 Antibody Pair
Fournisseur: Abnova
ABNODP0038EA 735 EUR InStock
ABNODP0038
Anti-MAP3K5 Antibody Pair
Anticorps
This Protein Phosphorylation Antibody Pair set comes with two Antibodies, one against the MAP3K5 protein, and the other against the specific S1033 phosphorylated site of MAP3K5 for use in Proximity Ligation Assay
Antibody pair set content: 1. Phospho-MAP3K5 S1033 Rabbit Polyclonal Antibody (20 µl) With 0.09% sodium azide; 2. MAP3K5 Mouse Monoclonal Antibody (40 µg) In 1x PBS, pH 7.2; *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Type:
Antigen: MAP3K5
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Multiple
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité