Anti-PRL + PRL Antibody Pair
Fournisseur: Abnova
ABNODP0054EA 735 EUR InStock
ABNODP0054
Anti-PRL + PRL Antibody Pair
Anticorps
This Protein Phosphorylation Antibody Pair set comes with two Antibodies, one against the PRL protein, and the other against the specific S163 phosphorylated site of PRL for use in Proximity Ligation Assay
Antibody pair set content: 1. Phospho-PRL S163 Rabbit Polyclonal Antibody (20 µl) In PBS (0.09% (w/v) sodium azide) 2. PRL Mouse Monoclonal Antibody (40 µg) In 1x PBS, pH 7.2; *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Type:
Antigen: PRL + PRL
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Multiple
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité