Anti-ATM Antibody Pair
Fournisseur: Abnova
ABNODP0076EA 735 EUR InStock
ABNODP0076
Anti-ATM Antibody Pair
Anticorps
This Protein Phosphorylation Antibody Pair set comes with two Antibodies, one against the ATM protein, and the other against the specific S1981 phosphorylated site of ATM for use in Proximity Ligation Assay
Antibody pair set content: 1. Phospho-ATM S1981 Rabbit Polyclonal Antibody (20 µl) In PBS (0.09% (w/v) sodium azide) 2. ATM Mouse Monoclonal Antibody (40 µg) In 1x PBS, pH 7.2; *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Type:
Antigen: ATM
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Multiple
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité