Anti-RAF1 Antibody Pair
Fournisseur: Abnova
ABNODP0129EA 735 EUR InStock
ABNODP0129
Anti-RAF1 Antibody Pair
Anticorps
This Protein Phosphorylation Antibody Pair set comes with two Antibodies, one against the RAF1 protein, and the other against the specific S259 phosphorylated site of RAF1 for use in Proximity Ligation Assay
Antibody pair set content: 1. Phospho-RAF1 S259 Rabbit Polyclonal Antibody (20 µl) In PBS, 150 mM NaCl, pH 7.4 (0.02% sodium azide, 50% glycerol) 2. RAF1 Mouse Monoclonal Antibody (40 µg) In 1x PBS, pH 7.2; *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Type:
Antigen: RAF1
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Multiple
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité