Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAP2K2 Antibody Pair

Fournisseur: Abnova
ABNODP0130EA 735 EUR InStock
ABNODP0130
Anti-MAP2K2 Antibody Pair
Anticorps
This Protein Phosphorylation Antibody Pair set comes with two Antibodies, one against the MAP2K2 protein, and the other against the specific T394 phosphorylated site of MAP2K2 for use in Proximity Ligation Assay

Antibody pair set content: 1. Phospho-MAP2K2 T394 Rabbit Polyclonal Antibody (20 µl) In PBS (without Mg2+ and Ca2+), 150 mM NaCl, pH 7.4 (0.02% sodium azide, 50% glycerol) 2. MAP2K2 Mouse Monoclonal Antibody (40 µg) In 1x PBS, pH 7.2; *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.

Type:
Antigen: MAP2K2
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Multiple
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité