Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NFKB1 Antibody Pair

Fournisseur: Abnova
ABNODP0136EA 735 EUR InStock
ABNODP0136
Anti-NFKB1 Antibody Pair
Anticorps
This Protein Phosphorylation Antibody Pair set comes with two Antibodies, one against the NFKB1 protein, and the other against the specific S907 phosphorylated site of NFKB1 for use in Proximity Ligation Assay

Antibody pair set content: 1. Phospho-NFKB1 S907 Rabbit Polyclonal Antibody (20 µl) In PBS (without Mg2+ and Ca2+), 150 mM NaCl, pH 7.4 (0.02% sodium azide, 50% glycerol) 2. NFKB1 Mouse Monoclonal Antibody (40 µg) In 1x PBS, pH 7.2; *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.

Type:
Antigen: NFKB1
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Multiple
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité