Anti-GRIN2B Antibody Pair
Fournisseur: Abnova
ABNODP0192EA 735 EUR InStock
ABNODP0192
Anti-GRIN2B Antibody Pair
Anticorps
This Protein Phosphorylation Antibody Pair set comes with two Antibodies, one against the GRIN2B protein, and the other against the specific Y1472 phosphorylated site of GRIN2B for use in Proximity Ligation Assay
Antibody pair set content: 1. Phospho-GRIN2B Y1472 Rabbit Polyclonal Antibody (20 µl) In PBS (without Mg2+ and Ca2+), 150 mM NaCl, pH 7.4 (0.02% sodium azide, 50% glycerol) 2. GRIN2B Mouse Monoclonal Antibody (40 µg) In 1x PBS, pH 7.2; *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Type:
Antigen: GRIN2B
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Multiple
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité