Anti-PTK2B Antibody Pair
Fournisseur: Abnova
ABNODP0206EA 735 EUR InStock
ABNODP0206
Anti-PTK2B Antibody Pair
Anticorps
This Protein Phosphorylation Antibody Pair set comes with two Antibodies, one against the PTK2B protein, and the other against the specific Y402 phosphorylated site of PTK2B for use in Proximity Ligation Assay
Antibody pair set content: 1. Phospho-PTK2B Y402 Rabbit Polyclonal Antibody (20 µl) In PBS, 150 mM NaCl, pH 7.4 (0.02% sodium azide, 50% glycerol) 2. PTK2B Mouse Monoclonal Antibody (40 µg) In 1x PBS, pH 7.2; *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Type:
Antigen: PTK2B
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Multiple
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité