Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EIF4EBP1 Antibody Pair

Fournisseur: Abnova
ABNODP0209EA 735 EUR InStock
ABNODP0209
Anti-EIF4EBP1 Antibody Pair
Anticorps
This Protein Phosphorylation Antibody Pair set comes with two Antibodies, one against the EIF4EBP1 protein, and the other against the specific T45 phosphorylated site of EIF4EBP1 for use in Proximity Ligation Assay

Antibody pair set content: 1. Phospho-EIF4EBP1 T45 Rabbit Polyclonal Antibody (20 µl) In PBS, 150 mM NaCl, pH 7.4 (0.02% sodium azide, 50% glycerol) 2. EIF4EBP1 Mouse Monoclonal Antibody (40 µg) In 1x PBS, pH 7.2; *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.

Type:
Antigen: EIF4EBP1
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Multiple
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité