Anti-MAPK14 Antibody Pair
Fournisseur: Abnova
ABNODP0214EA 735 EUR InStock
ABNODP0214
Anti-MAPK14 Antibody Pair
Anticorps
This Protein Phosphorylation Antibody Pair set comes with two Antibodies, one against the MAPK14 protein, and the other against the specific T180 phosphorylated site of MAPK14 for use in Proximity Ligation Assay
Antibody pair set content: 1. Phospho-MAPK14 T180 Rabbit Polyclonal Antibody (20 µl) In PBS, 150 mM NaCl, pH 7.4 (0.02% sodium azide, 50% glycerol) 2. MAPK14 Mouse Monoclonal Antibody (40 µg) In 1x PBS, pH 7.2; *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Type:
Antigen: MAPK14
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Multiple
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité