Anti-PRKCD + PRKCD Antibody Pair
Fournisseur: Abnova
ABNODP0231EA 735 EUR InStock
ABNODP0231
Anti-PRKCD + PRKCD Antibody Pair
Anticorps
This Protein Phosphorylation Antibody Pair set comes with two Antibodies, one against the PRKCD protein, and the other against the specific S645 phosphorylated site of PRKCD for use in Proximity Ligation Assay
Antibody pair set content: 1. Phospho-PRKCD S645 Rabbit Polyclonal Antibody (20 µl) In PBS, 150 mM NaCl, pH 7.4 (0.02% sodium azide, 50% glycerol) 2. PRKCD Mouse Monoclonal Antibody (40 µg) In 1x PBS, pH 7.2; *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Type:
Antigen: PRKCD + PRKCD
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Multiple
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité