Anti-POLK Antibody Pair
Fournisseur: Abnova
ABNOH00051426-AP51EA 835 EUR InStock
ABNOH00051426-AP51
Anti-POLK Antibody Pair
Anticorps
This Set comes with matched Antibody Pair to detect and quantify protein level of human POLK.
Antibody pair set content: 1. Capture Antibody: Mouse Monoclonal Anti-POLK (100 µg); 2. Detection Antibody: Rabbit purified Polyclonal Anti-POLK (50 µg);
Type:
Antigen: POLK
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Multiple
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité