Anti-PROC Antibody Pair
Fournisseur: Abnova
ABNOH00005624-AP51EA 835 EUR InStock
ABNOH00005624-AP51
Anti-PROC Antibody Pair
Anticorps
This Set comes with matched Antibody Pair to detect and quantify protein level of human PROC.
Antibody pair set content: 1. Capture Antibody: Mouse Monoclonal Anti-PROC (100 µg); 2. Detection Antibody: Rabbit purified Polyclonal Anti-PROC (50 µg);
Type:
Antigen: PROC
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Multiple
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité