Anti-HSPA1L + MAP3K1 Antibody Pair
Fournisseur: Abnova
ABNODI0510EA 668 EUR InStock
ABNODI0510
Anti-HSPA1L + MAP3K1 Antibody Pair
Anticorps
This protein protein interaction Antibody Pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the HSPA1L protein, and the other against the MAP3K1 protein for use in Proximity Ligation Assay
Antibody pair set content: 1. HSPA1L Rabbit purified Polyclonal Antibody (20 µg) 2. MAP3K1 Mouse Monoclonal Antibody (40 µg) *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Type:
Antigen: HSPA1L + MAP3K1
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Multiple
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité