Anti-CUL1 + FBXW11 Antibody Pair
Fournisseur: Abnova
ABNODI0619EA 668 EUR InStock
ABNODI0619
Anti-CUL1 + FBXW11 Antibody Pair
Anticorps
This protein protein interaction Antibody Pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the CUL1 protein, and the other against the FBXW11 protein for use in Proximity Ligation Assay
Antibody pair set content: 1. CUL1 Rabbit purified Polyclonal Antibody (20 µg) 2. FBXW11 Mouse Monoclonal Antibody (40 µg) *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Type:
Antigen: CUL1 + FBXW11
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Multiple
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité