Anti-RNF181 Antibody Pair
Fournisseur: Abnova
ABNOH00051255-AP11EA 835 EUR InStock
ABNOH00051255-AP11
Anti-RNF181 Antibody Pair
Anticorps
This Set comes with matched Antibody Pair to detect and quantify protein level of human RNF181.
Antibody pair set content: 1. Capture Antibody: Rabbit MaxPab® affinity purified Polyclonal Anti-RNF181 (100 µg); 2. Detection Antibody: Mouse Monoclonal Anti-RNF181, IgG2a kappa (20 µg);
Type:
Antigen: RNF181
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Multiple
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité