Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTK2B Antibody Pair

Fournisseur: Abnova
ABNOH00002185-AP51EA 835 EUR InStock
ABNOH00002185-AP51
Anti-PTK2B Antibody Pair
Anticorps
This Set comes with matched Antibody Pair to detect and quantify protein level of human PTK2B.

Antibody pair set content: 1. Capture Antibody: Mouse Monoclonal Anti-PTK2B, IgG2b kappa (100 µg); 2. Detection Antibody: Rabbit purified Polyclonal Anti-PTK2B (50 µg);

Type:
Antigen: PTK2B
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Multiple
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité