Anti-MAPK11 Polyclonal Antibody Pair
Fournisseur: Abnova
ABNOH00005600-AP22EA 835 EUR InStock
ABNOH00005600-AP22
Anti-MAPK11 Polyclonal Antibody Pair
Anticorps
This Set comes with matched Antibody Pair to detect and quantify protein level of human MAPK11.
Antibody pair set content: 1. Capture Antibody: Rabbit MaxPab® affinity purified Polyclonal Anti-MAPK11 (100 µg); 2. Detection Antibody: Mouse purified Polyclonal Anti-MAPK11 (20 µg);
Type:
Antigen: MAPK11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Multiple
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité