Anti-MAP2K3 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOH00005606-PW1EA 835 EUR InStock
ABNOH00005606-PW1
Anti-MAP2K3 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
This Immunopreciptitation/ Western Blot Antibody Pair set comes with one Antibody for Immunoprecipitation and another to detect the precipitated protein in Western Blot.
  • Antibody pair set content: 1. Antibody pair for IP: Mouse Monoclonal Anti-MAP2K3 (300 μg); 2. Antibody pair for Western Blot: Mouse Monoclonal Anti-MAP2K3 (50 μg)
Type:
Antigen: MAP2K3
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité