Anti-ACAP2 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOH00023527-PW1EA 835 EUR InStock
ABNOH00023527-PW1
Anti-ACAP2 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
This Immunopreciptitation/ Western Blot Antibody Pair set comes with one Antibody for Immunoprecipitation and another to detect the precipitated protein in Western Blot.
Antibody pair set content: 1. Antibody pair for IP: Mouse Monoclonal Anti-ACAP2 (300 ?g); 2. Antibody pair for Western Blot: Mouse Monoclonal Anti-ACAP2 (50 ?g)
Type:
Antigen: ACAP2
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité