Anti-ARG1 Polyclonal Antibody Pair
Fournisseur: Abnova
ABNOH00000383-PW2EA 835 EUR InStock
ABNOH00000383-PW2
Anti-ARG1 Polyclonal Antibody Pair
Anticorps
This Immunopreciptitation/ Western Blot Antibody Pair set comes with one Antibody for Immunoprecipitation and another to detect the precipitated protein in Western Blot.
Antibody pair set content: 1. Antibody pair for IP: Rabbit Polyclonal Anti-ARG1 (300 µl); 2. Antibody pair for Western Blot: Mouse purified Polyclonal Anti-ARG1 (50 µg)
Type:
Antigen: ARG1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Multiple
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité